Läs mer
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one, Mikromol™
Beskrivning
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one |
| CAS | 1715-81-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Hydroxy-9(10H)-anthracenone, Anthrone, 1-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-Hydroxy-9-anthrone, 1-Hydroxyanthrone, Dithranol Imp. D (EP), Dithranol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O2/c15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(16)13(10)12/h1-7,15H,8H2 |
| LEDER | Oc1cccc2Cc3ccccc3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1-hydroxy-10H-anthracen-9-one |
| Visa mer |