Läs mer
1-Hydroxybenzotriazole Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxybenzotriazole Hydrate |
| CAS | 123333-53-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H5 N3 O . H2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2 |
| LEDER | O.On1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-hydroxybenzotriazole;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0538 |
| Visa mer |