Läs mer
1-hydroxicyklohexylfenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Hydroxycyklohexylfenylketon används som fotoinitiator i UV-strålningshärdningsbara teknologier som används i olika tillämpningar och branschgrenar såsom tryckning och förpackning, beläggningar, möbler och golv samt lim.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
1-Hydroxycyklohexylfenylketon används som fotoinitiator i UV-strålningshärdningsbara teknologier som används i olika tillämpningar och branschgrenar såsom tryckning och förpackning, beläggningar, möbler och golv samt lim.
Löslighet
Lätt löslig i vatten (1108 mg/L vid 25 °C). Löslig i aceton, butylacetat, metanol och toluen.
Anteckningar
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara den i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Oförenligt med oxidationsmedel.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone |
| Smältpunkt | 46 °C till 49 °C |
| Densitet | 1.17 |
| Kokpunkt | >225 °C |
| Flampunkt | >150 °C (302 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2330973 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten (1108 mg/L vid 25 °C). Löslig i aceton, butylacetat, metanol och toluen. |
| Formel vikt | 204.27 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.