missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl Ketone, TRC

Produktkod. 30134183
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134183 100 mg
30136838 250 mg
30006129 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949885100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 90717-17-2
Molekylformel C12 H13 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 224.68
Synonym (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, 1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenyl 1-hydroxycyclopentyl ketone
IUPAC-namn (2-chlorophenyl)-(1-hydroxycyclopentyl)methanone
LEDER OC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2
Formel vikt 224.0604
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.