Läs mer
1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2 |
| Formel vikt | 224.0604 |
| Procent renhet | >95% |