Läs mer
1 – Hydroxyetylethoxypiperazin, 95 %
Produktkod. 10287490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10287490 5 mL Glasflaska 5ml
10023250 25 mL Glasflaska 25ml
10249343 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10287490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259110050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13349-82-1 | C8H18N2O2 | 174,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13349-82-1
Molekylformel C8H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00074931
InChI-nyckel FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
PubChem CID 139436
IUPAC-namn 2-(2-piperazin-1-yletoxi)etanol
LEDER C1CN(CCN1)CCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 150,0 °C (13,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4960 till 1,4980
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 174.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.