Läs mer
1-hydroxietylidenbis(fosfonsyra), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305847
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305847 10 g 10g
11315847 2 g 2g
11470590 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043502.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 206.027 g/mol
1-hydroxietylidenbis(fosfonsyra) fungerar som humant proteintyrosinfosfatashämmare. Det är också användbart för fotografiska applikationer. Den finner tillämpning för att stärka ben, osteoporosbehandling och för att behandla Pagets bensjukdom. Dessutom används den för korrosionsinhibering i cirkulerande kallvattensystem, oljefält och lågtryckspannor med elkraft, kemisk industri, metallurgi och konstgödsel. Det används också för att formulera omvänd osmos och termiska avsaltningsmedel mot kalk. Dessutom används det i tvättmedel, vattenrening, kosmetika och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2809-21-4
Molekylformel C2H8O7P2
Molekylvikt (g/mol) 206.027
MDL-nummer MFCD00070585
InChI-nyckel DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
PubChem CID 3305
ChEBI CHEBI:4907
IUPAC-namn (1-hydroxi-1-fosfonoetyl)fosfonsyra
LEDER CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Merck Index 14,3863
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 206.03
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.