Läs mer
1-Hydroxyisoquinoline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxyisoquinoline |
| CAS | 491-30-5 |
| Molekylformel | C9H7NO |
| MDL-nummer | MFCD00006899 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | C1=CC=CC2=C1C(=O)NC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Procent renhet | 98% |