Läs mer
1-Hydroxyisoquinolin, TRC
Produktkod. 30402098
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30402098 1 g
1 options
Produktkod. 30402098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9428751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxyisoquinoline
CAS 491-30-5
Molekylformel C9 H7 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 1(2H)-Isoquinolinone, Isocarbostyril (6CI,7CI,8CI), 1(2H)-Isoquinolone, 1,2-Dihydroisoquinolin-1-one, 1-Hydroxyisoquinoline, 1-Isoquinolinol, 1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline, 2(1H)-Isoquinolinone, 2H-Isoquinolin-1-one, NSC 27273
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10-9/h1-6H,(H,10,11)
LEDER Oc1nccc2ccccc12
IUPAC-namn isoquinolin-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528