Läs mer
1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane |
| CAS | 14064-13-2 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Cyclohexanemethanol, 1-methyl-, 1-Methylcyclohexanemethanol, (1-Methylcyclohexyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h9H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CC1(CO)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | (1-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |