Läs mer
1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 74397-18-5 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| LEDER | OCC1(O)CCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vikt | 116.0837 |