Läs mer
1-(Hydroxymethyl)cyclopropaneacetonitrile (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Hydroxymethyl)cyclopropaneacetonitrile |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h8H,1-3,5H2 |
| Formel vikt | 111.0684 |