Läs mer
1-hydroxypentan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-hydroxypentan-2-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 102.0681 |