Läs mer
1-hydroxipyren beta-d-glukuronid (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide |
| CAS | 154717-05-2 |
| Molekylformel | C22 H18 O7 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxan-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.37 |
| Formel vikt | 394.1053 |
| Visa mer |