Läs mer
1-Hydroxypyren beta-D-glukuronidmetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 27735-78-0 |
| Molekylformel | C23 H20 O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Pyrenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20O7/c1-28-22(27)21-19(25)18(24)20(26)23(30-21)29-15-10-8-13-6-5-11-3-2-4-12-7-9-14(15)17(13)16(11)12/h2-10,18-21,23-26H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1OC(Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)C(O)C(O)C1O |
| IUPAC-namn | Metyl 3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxy-tetrahydropyran-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vikt | 408.1209 |