Läs mer
1-Hydroxypyrene-d9 Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30402511
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402511 5 mg
30407801 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9527525MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2079923-77-4
Molekylformel C22H9D9O7
Molekylvikt (g/mol) 403.43
Synonym 1-Pyrenyl-d9 β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 1-Hydroxypyrene-d9 Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((pyren-1-yl-d9)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
LEDER O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC1=C([2H])C([2H])=C(C2=C1C([2H])=C3[2H])C([2H])=C([2H])C4=C2C3=C([2H])C([2H])=C4[2H])[C@@H]5O)[C@@H]5O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxypyrene-d9 b-D-Glucuronide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formel vikt 403.16