Läs mer
1-Hydroxypyrene-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxypyrene-d9 |
| CAS | 132603-37-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 2H9 H O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-ol, 1-Hydroxypyrene-d9, 1-Hydroxypyrene D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(O)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34 |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopyren-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.31 |
| Visa mer |