Läs mer
1-Hydroxypyren, TRC
Produktkod. 30133659
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133659 250 mg
17904935 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952700250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5315-79-7
Molekylformel C16 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Synonym 1-Pyrenol, 1-Hydroxypyrene, 3-Hydroxypyrene, 3-Pyrenol, NSC 30968
IUPAC-namn Pyren-1-ol
LEDER Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxypyrene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
Formel vikt 218.0732
Procent renhet >95%