Läs mer
1-Hydroxytetrafenylcyklopentadienyl(tetrafenyl-2,4-cyklopentadien-1-one)-^m-hydrotetrakarbonyldiruthenium(II), 98 %
Produktkod. 15465045
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465045 2 g 2g
15455045 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046884.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 104439-77-2 | C62H42O6Ru2
1-hydroxitetrafenylcyklopentadienyl(tetrafenyl-2,4-cyklopentadien-1-on)-μ -hydroterakarbonyldiruthenium(II) används i stor utsträckning i olika typer av tillämpningar i organisk syntes. Det används för hydrering av karbonyler, alkener och iminer. Det används också vid alkylering av aminer och aminering av propargylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Kalayst för väteöverföring inklusive reduktion av ketoner och aldehyder, och oxidation och/eller racemisering av aminer och alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104439-77-2
Molekylformel C62H42O6Ru2
MDL-nummer MFCD03840556
Synonym Shvo's Catalyst
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl (tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldir
Smältpunkt 223 °C till 227 °C
Färg Gul till orange
Kvantitet 2 g
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,8483
Löslighetsinformation Löslig i vatten och polära organiska lösningsmedel.
Formel vikt 1085.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.