Läs mer
1-Indanol, 98 %
Produktkod. 11420378
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420378 25 g 25g
11410378 5 g 5g
11424170 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24536.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134,18 g/mol
1-Indanolderivat visade sig vara en effektiv ligand för den palladiumkatalyserade asymmetriska Heck-reaktionen. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Indanolderivat visade sig vara en effektiv ligand för den palladiumkatalyserade asymmetriska Heck-reaktionen. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten 10 g/L vid
20 C, etanol, bensen.°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10-6-6351
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00003797
InChI-nyckel YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden-l-ol
LEDER C1CC2=CC=CC=C2C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indanol
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
Kokpunkt 128 °C (12 mmHg)
Flampunkt 145 °C (293 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042960
Löslighetsinformation Löslig i vatten 10 g/L vid 20 °C, etanol, bensen.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.