Läs mer
1-Indanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Indanol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Formel vikt | 134.0732 |