Läs mer
1-Indanone, 99+%
Produktkod. 10735571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10735571 10 g 10g
10294920 25 g 25g
10001220 100 g 100g
11924851 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10735571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122110100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-33-0
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
InChI-nyckel QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC-namn 2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indanone
Smältpunkt 38.0°C to 42.0°C
Färg Brun till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 243.0°C to 245.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 07,36
Löslighetsinformation Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Indanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.