Läs mer
1-Indanone, 99+%
Produktkod. 11458903
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458903 500 g 500g
11414170 5 g 5g
11438903 25 g 25g
11448903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11056.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.162 g/mol
1-Indanone är en oxidationsprodukt av indan, en komponent i bränslen, lösningsmedel och lacker. 1-Indanon är också en metabolit av talidomid som har visat sig hämma tumörcellernas vidhäftning till concanavalin A-belagda plastytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Indanone är en oxidationsprodukt av indan, en komponent i bränslen, lösningsmedel och lacker. 1-Indanon är också en metabolit av talidomid som har visat sig hämma tumörcellernas vidhäftning till concanavalin A-belagda plastytor.
Löslighet Lösligt i vatten (6,5 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-33-0
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.162
MDL-nummer MFCD00003785
InChI-nyckel QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC-namn 2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indanone
Smältpunkt 38°C to 42°C
Densitet 1.103
Kokpunkt 243°C to 245°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 507957
Löslighetsinformation Soluble in water (6.5g/L at 20°C).
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.