Läs mer
1-Indanone Oxime, Mikromol™
Produktkod. 17913356
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17913356 25 mg
1 options
Produktkod. 17913356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3667.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Indanone Oxime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indanone Oxime
CAS 3349-60-8
Analyt- eller komponentnamn 1-Indanone Oxime
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, oxime, 1-Indanone, oxime (7CI,8CI), NSC 186236
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2
LEDER ON=C1CCc2ccccc12
IUPAC-namn N-(2,3-dihydroinden-1-ylidene)hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 147.0684 g/mol