Läs mer
1-Indanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Indanone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2 |
| Formel vikt | 132.0575 |