Läs mer
1-indolättiksyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440919
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440919 250 mg 250mg
15420919 1 g 1g
15430919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63935.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24297-59-4 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24297-59-4
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD00047262
InChI-nyckel WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid
PubChem CID 90448
ChEBI CHEBI:72814
IUPAC-namn 2-indol-1-ylättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Indoleacetic acid
Kvantitet 250 mg
Beilstein 142924
Formel vikt 175.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.