Läs mer
1-Jod-2,4-dimetoxibensen, 97 %
Produktkod. 11328726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328726 1 g 1g
11338726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19420.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264,062 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20469-63-0
Molekylformel C8H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 264.062
MDL-nummer MFCD00059268
InChI-nyckel ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
IUPAC-namn 1-jod-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kokpunkt 135°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.61
Kvantitet 1 g
Beilstein 1945135
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 264.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.