Läs mer
1-Jod-2,4-dinitrobensen, 98 %
Produktkod. 11480058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480058 5 g 5g
11490058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23659.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294,004 g/mol
Det används vid kloning och karakterisering av ett biotiskt stressinducerbart glutationtransferas från Phaseolus vulgaris.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid kloning och karakterisering
av ett biotiskt stress-inducerbart glutationtransferas från Phaseolus vulgaris.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 709-49-9
Molekylformel C6H3IN2O4
Molekylvikt (g/mol) 294.004
MDL-nummer MFCD00039738
InChI-nyckel FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC-namn 1-jod-2,4-dinitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Smältpunkt 87°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1113584
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 294.01
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.