Läs mer
1-jod-2,5-dimetoxi-4-metylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633803
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10633803 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10633803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01788DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2, 5-dimethoxy-4-methylbenzene
CAS 75056-76-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H11IO2
MDL-nummer MFCD00092757
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-dimethoxy-4-iodotoluene, benzene,1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl, maybridge1_006616, 1,4-dimethoxy-2-methyl-5-iodobenzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodanyl-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene
InChI-nyckel BNVXMDDALQKRFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(I)=C(OC)C=C1C
IUPAC-namn 1-jod-2,5-dimetoxi-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 278.09
PubChem CID 2728243
Formel vikt 278.08
Procent renhet 97%