Läs mer
1-Iodo-2-isopropylbenzene, 95%
Produktkod. 15428799
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428799 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15428799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 19099-54-8 | C9H11I | 246.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-isopropylbenzene
CAS 19099-54-8
Densitet 1.54
Kokpunkt 110°C (20 mmHg)
Odör Aromatic
Molekylformel C9H11I
Brytningsindex 1.583
MDL-nummer MFCD00013704
Kvantitet 5 g
Beilstein 2351872
Känslighet Light sensitive
Synonym 1-iodo-2-isopropylbenzene, 2-iodoisopropylbenzene, 2-iodocumene, o-iodocumene, 1-iodo-2-isopropyl-benzene, benzene, 1-iodo-2-1-methylethyl, o-i-propyliodobenzene, 2-isopropyliodobenzene, 2-iodoisopropyl benzene, pubchem12584
InChI-nyckel SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1I
IUPAC-namn 1-iodo-2-propan-2-ylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 246.09
PubChem CID 87931
Formel vikt 246.09
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.