Läs mer
1-jod-2-metylpropan, 97 %, stab. med koppar
Produktkod. 11494160
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494160 25 g 25g
11404170 100 g 100g
11462598 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15883.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
1-Jod-2-metylpropan används som lösningsmedel, analytiska reagens och organisk syntes av råmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Jod-2-metylpropan används som lösningsmedel
, analytiska reagenser och organisk syntes av råmaterial.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-38-2
Molekylformel C4H9I
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD00001084
InChI-nyckel BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC-namn 1-jod-2-metylpropan
LEDER CC(C)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-methylpropane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -93 °C
Densitet 1.599
Kokpunkt 120 °C till 121 °C
Flampunkt 12 °C (53 °F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2391
Beilstein 1730927
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5144
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 184.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.