Läs mer
1-jod-2-metylpropan, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10124660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124660 25 mL Glasflaska 25ml
10583771 100 mL Glasflaska 100ml
10063383 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10124660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223740250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-38-2
Molekylformel C4H9I
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD00001084
InChI-nyckel BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC-namn 1-jod-2-metylpropan
LEDER CC(C)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-methylpropane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -93,0 °C
Färg Färglös till orange
Densitet 1.5900g/mL, 1.59
Kokpunkt 120,0 °C till 121,0 °C
Flampunkt 12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2I
Brytningsindex 1,4948 till 1,4968
Kvantitet 25 mL
Merck Index 15,5189
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Stabilisator koppar
Formel vikt 184.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.