Läs mer
1-Jod-2-nitrobensen, 97 %
Produktkod. 11440023
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440023 25 g 25g
11450023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12100.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-73-4
Molekylformel C6H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 249.01
MDL-nummer MFCD00007088
InChI-nyckel JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
IUPAC-namn 1-jod-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 288 °C till 289 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2044110
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 249.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.