Läs mer
1-jod-2-(trifluormetoxi)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417642
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10417642 50 g 50g
10585374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00358EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-00-9
Molekylformel C7H4F3IO
Molekylvikt (g/mol) 288.01
MDL-nummer MFCD00042410
InChI-nyckel GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
IUPAC-namn 1-jod-2-(trifluormetoxi)bensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Densitet 1.506g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel IC6H4OCF3
Kvantitet 50 g
Formel vikt 288
Procent renhet 97%