Läs mer
1-jod-2-(trifluormetoxi)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585374
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10585374 100 g 100g
10417642 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585374 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00358FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-00-9
Molekylformel C7H4F3IO
Molekylvikt (g/mol) 288.01
MDL-nummer MFCD00042410
InChI-nyckel GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
IUPAC-namn 1-jod-2-(trifluormetoxi)bensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Densitet 1.506g/mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel IC6H4OCF3
Kvantitet 100 g
Formel vikt 288
Procent renhet 97%