Läs mer
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene, 97%
Produktkod. 15480128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480128 25 g 25g
15460128 1 g 1g
15470128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53375.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18163-47-8 | C5H9ISi | 224.12 g/mol
1-jod-2-(trimetylsilyl)acetylen kan användas för att undersöka reaktiviteten av diamagnetiskt kobolt(I)-komplex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridin])propen. Den kan användas för syntes av 1-(4-trimetylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren, via Pd-koppling med 1-jod-2-trimetylsilylacetylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Jod-2-(trimetylsilyl)acetylen kan användas för att undersöka reaktiviteten av diamagnetiskt kobolt(I)-komplex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-propenpropyldipyridyl). Den kan användas för syntes av 1-(4-trimetylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren, via Pd-koppling med 1-jod-2-trimetylsilylacetylen.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18163-47-8
Molekylformel C5H9ISi
Molekylvikt (g/mol) 224.12
MDL-nummer MFCD00274201
InChI-nyckel HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane
PubChem CID 140341
IUPAC-namn 2-jodetynyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CI
Specifikationer
Kokpunkt 130°C
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CH3)3SiC≡CI
UN-nummer UN1993
Flampunkt 48°C (118°F)
Formel vikt 224.12
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.511
Känslighet Light sensitive
Densitet 1.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.