Läs mer
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 97+%
Produktkod. 11414233
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414233 5 g 5g
11424233 25 g 25g
11434233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10878.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-73-4 | C8H3F6I | 340.007 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)fenyl-l-magnesiumjodid framställdes från 1-jod-3,5-bis(trifluormetyl)bensen. Monoavskyddad maskerad hexayne var inte särskilt stabil och användes därför direkt utan rening i en Sonogashira-koppling med 1-jod-3,5-bis(trifluormetyl)bensen för att tillhandahålla mono-aryl-ändkapslad maskerad hexayne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-bis(trifluormetyl)fenyl-l-magnesiumjodid framställdes från 1-jod-3,5-bis(trifluormetyl)bensen. Monoavskyddad maskerad hexayne var inte särskilt stabil och användes därför direkt utan rening i en Sonogashira-koppling med 1-jod-3,5-bis(trifluormetyl)bensen för att tillhandahålla mono-aryl-ändkapslad maskerad hexayne.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-73-4
Molekylformel C8H3F6I
Molekylvikt (g/mol) 340.007
MDL-nummer MFCD00040837
InChI-nyckel VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl iodobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-iodobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-iodo benzene, benzene, 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-iodo-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3-5-di trifluoromethyl iodobenzene, pubchem1056, acmc-209hwp
PubChem CID 630970
IUPAC-namn 1-jod-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Densitet 1.919
Kokpunkt 62°C to 64°C (12 mmHg)
Flampunkt 74°C (165°F)
Brytningsindex 1.4645
Kvantitet 5 g
Beilstein 2461627
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 340.01
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.