missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Iodo-3,6,9-trioxadecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-3,6,9-trioxadecane |
| CAS | 62999-96-6 |
| Molekylformel | C7 H15 I O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(2-Iodoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-Iodo-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15IO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCOCCI |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]-2-methoxy-ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.097 |
| Formel vikt | 274.0066 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?