Läs mer
1-Iodo-3-butene-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-3-butene-d2 |
| CAS | 51245-96-6 |
| Molekylformel | C4H5D2I |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Butenyl Iodide-d2, 4-Iodo-1-butene-d2, Homoallyl Iodide-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7I/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(I)CC=C |
| IUPAC-namn | 4,4-dideuterio-4-iodobut-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.02 |
| Formel vikt | 183.9718 |