missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Iodo-3-fluoropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-3-fluoropropane |
| CAS | 462-40-8 |
| Molekylformel | C3H6FI |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FI/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| LEDER | FCCCI |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.98 |
| Formel vikt | 187.9498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?