Läs mer
1-Jod-3-metylbutan, 97 %, stick. med koppar
Produktkod. 11371847
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371847 50 g 50g
11361847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05194.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198,047 g/mol
1-jod-3-metylbutan, 97%, stab. med koppar kan användas för organisk syntes eller användas som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-jod-3-metylbutan, 97%, stab. med koppar kan användas för organisk syntes eller användas som lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-28-6
Molekylformel C5H11I
Molekylvikt (g/mol) 198.047
MDL-nummer MFCD00039414
InChI-nyckel BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
PubChem CID 10924
IUPAC-namn 1-jod-3-metylbutan
LEDER CC(C)CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-3-methylbutane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 1.515
Kokpunkt 146 °C till 148 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730990
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5120
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen.
Formel vikt 198.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.