Läs mer
1-Iodo-3-nitrobenzene, 99%
Produktkod. 11437224
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437224 100 g 100g
11427224 25 g 25g
11447224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21605.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-00-1
Molekylformel C6H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 249.007
MDL-nummer MFCD00007218
InChI-nyckel CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
IUPAC-namn 1-jod-3-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-3-nitrobenzene
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kokpunkt 279°C to 280°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2926
Beilstein 1525167
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 249.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.