Läs mer
1-Jod-3-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30396776
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30396776 5 g
1 options
Produktkod. 30396776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7156155G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-3-nitrobenzene
CAS 645-00-1
Molekylformel C6H4INO2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
LEDER IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1
IUPAC-namn 1-jod-3-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 249.01
Formel vikt 248.93