Läs mer
1-Iodo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane |
| CAS | 78878-05-4 |
| Molekylformel | C9H21IOSi |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(tert-Butyldimethylsiloxy)-3-iodopropane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-iodopropane, 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)propyl Iodide, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-iodopropane, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyl Iodide, tert-Butyl(3-iodopropoxy)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21IOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCI |
| IUPAC-namn | tert-butyl-(3-iodopropoxy)-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.25 |
| Formel vikt | 300.0406 |