Läs mer
1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30985499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30985499 100 g
30971876 10 g
30984027 500 g
30974378 1 kg
30970764 5 g
30976194 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30985499 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10288100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
(Stabilized with Copper chip)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-81-0
Molekylformel C7H4F3I
MDL-nummer MFCD00001049
Kvantitet 100 g
LEDER FC(C1=CC(I)=CC=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 272.01
Procent renhet 98%