Läs mer
1-jod-4-isopropylbensen, 97 %
Produktkod. 11437156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437156 25 g 25g
11427156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25476.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246,091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17356-09-1
Molekylformel C9H11I
Molekylvikt (g/mol) 246.091
MDL-nummer MFCD00013711
InChI-nyckel PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
PubChem CID 87073
IUPAC-namn 1-jod-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Densitet 1.525
Kokpunkt 236 °C till 238 °C
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 25 g
Beilstein 2205506
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 246.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.