Läs mer
1-jod-4-n-pentylbensen, 98 %
Produktkod. 11337119
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337119 1 g 1g
11347119 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85017-60-3
Molekylformel C11H15I
Molekylvikt (g/mol) 274.145
MDL-nummer MFCD00079767
InChI-nyckel MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
IUPAC-namn 1-jod-4-pentylbensen
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Densitet 1.38
Kokpunkt 88°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 274.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.