Läs mer
1-Jod-4-n-propylbensen, 97 %
Produktkod. 11357585
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357585 5 g 5g
11367585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05767.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126261-84-5 | C9H11I | 246,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126261-84-5
Molekylformel C9H11I
Molekylvikt (g/mol) 246.09
MDL-nummer MFCD00051612
InChI-nyckel ZRWCHMFGMKNWEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-n-propylbenzene, 1-iodo-4-propyl-benzene, 4-iodopropylbenzene, 4-propyliodobenzene, p-n-propyliodobenzene, 4-iodo-n-propylbenzene, 4-n-propyl iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-propyl, 1-iodanyl-4-propyl-benzene
PubChem CID 612541
IUPAC-namn 1-jod-4-propylbensen
LEDER CCCC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-4-n-propylbenzene
Kokpunkt 240°C to 242°C
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 246.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.