Läs mer
1-Jod-4-nitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 636-98-6 |
| Molekylformel | C6H4INO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-jod-4-nitrobenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.01 |
| Formel vikt | 248.9287 |