Läs mer
1-Jod-4-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30408250
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30408250 50 g
1 options
Produktkod. 30408250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71563350G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-4-nitrobenzene
CAS 636-98-6
Molekylformel C6H4INO2
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1-jod-4-nitrobenzen
Molekylvikt (g/mol) 249.01
Formel vikt 248.9287